Learn More
N-terc-butilo-alfa-fenilnitrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498027 5 g 5 g
11488027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17442.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177.247 g/mol
N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is a commonly-used free radical trap. It contains radical scavenging activity and an ability to inhibit Cox-2 (cyclooxygenase-2). N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is an antioxidant that has been shown to act as a protective agent in several experimental models of neurodegenerative disorders. N-tert-Butyl-a-phenylnitrone inhibits lipid peroxidation in rat liver microsomes. It also prevents the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) by reactive oxygen species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-terc-butilo-a-fenilnitrona se utiliza habitualmente como trampa de radicales libres. Presenta actividad de barrido de radicales y la capacidad de inhibir la Cox-2 (ciclooxigenasa-2). La N-terc-butilo-a-fenilnitrona es un antioxidante que ha demostrado actuar como agente protector en varios modelos experimentales de trastornos neurodegenerativos. La N-terc-butilo-a-fenilnitrona inhibe la peroxidación lipídica en microsomas de hígado de rata. También previene la inducción de óxido nítrico sintasa inducible (ONSi) por parte de especies reactivas de oxígeno.
Solubilidad
Soluble en DMSO (10 mg/ml), cloroformo (50 mg/ml) y agua (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Reactivo con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3376-24-7
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD00008799
Clave InChI IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
Nombre IUPAC óxido de N-terc-butil-1-fenilmetanimina
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2044028
Índice Merck 14,7056
Información de solubilidad Soluble in DMSO (10mg/ml),chloroform (50mg/ml),and water (20mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98%