Learn More
N-terc-butil-4-aminobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyl-4-aminobenzenesulfonamide |
| CAS | 209917-48-6 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-tert-butylbenzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-8(11)5-7-9/h4-7,12H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-terc-butilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0932 |