Learn More
N-terc-butil 3-nitrobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyl 3-Nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 424818-25-7 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O4S/c1-10(2,3)11-17(15,16)9-6-4-5-8(7-9)12(13)14/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-3-nitrobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 258.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0674 |