Learn More
N'-terc-butil-3-metoxi-2-metilbenzohidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-tert-Butyl-3-methoxy-2-methylbenzohydrazide |
| CAS | 163336-50-3 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(3-Methoxy-2-methylbenzoyl)-N'-tert-butylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-9-10(7-6-8-11(9)17-5)12(16)14-15-13(2,3)4/h6-8,15H,1-5H3,(H,14,16) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)NNC(C)(C)C)c1C |
| Nombre IUPAC | N'-terc-butil-3-metoxi-2-metilbenzohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 236.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1525 |