Learn More
N-terc-butil-3-isopropil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amicarbazone-desamino |
| CAS | 889062-05-9 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15) |
| SMILES | CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-5-oxo-3-propan-2-il-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 226.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.143 |