Learn More
N-terc-butil-3-(2-hidroxipropan-2-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amicarbazone-desamino-1-hydroxyisopropyl |
| CAS | 889062-06-0 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N4 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N4O3/c1-9(2,3)12-8(16)14-7(15)11-6(13-14)10(4,5)17/h17H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15) |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)N1N=C(NC1=O)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-3-(2-hidroxipropan-2-il)-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1379 |