Learn More
N-terc-butilo-2-benzotiazolesulfenamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398066 50 g 50 g
11308076 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13356.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-31-8
Fórmula molecular C11H14N2S2
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00022873
Clave InChI IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
Nombre IUPAC N-(1,3-bencitiazol-2-ilsulfanilo)-2-metilpropano-2-amina
SMILES CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Punto de fusión 105°C to 110°C
Densidad 1.29
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 158370
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.38
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide