Learn More
N-terc-butil-1,1-dimetilpropargilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine |
| CAS | 1118-17-8 |
| Fórmula molecular | C9H17N |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-3-butyn-2-amine, N-tert-Butyl-1,1-dimethyl-2-propynylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NC(C)(C)C#C |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-2-metilbut-3-in-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 139.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1361 |