Learn More
N-(terc-butoxicarboniloxi)succinimida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460778 25 g 25 g
15440778 1 g 1 g
15450778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54493.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13139-12-3 | C9H13NO5 | 215.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-12-3
Fórmula molecular C9H13NO5
Peso molecular (g/mol) 215.205
Número MDL MFCD00037903
Clave InChI VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
Nombre IUPAC terc-butil (2,5-dioxopirrolidin-1-il) carbonato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Punto de fusión ∽95°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.2
Porcentaje de pureza ≥98%