Learn More
N-terc-butoxicarbonilcefalexina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonylcephalexin |
| CAS | 28180-92-9 |
| Fórmula molecular | C21H25N3O6S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-7-[[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N3O6S/c1-11-10-31-18-14(17(26)24(18)15(11)19(27)28)22-16(25)13(12-8-6-5-7-9-12)23-20(29)30-21(2,3)4/h5-9,13-14,18H,10H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,29)(H,27,28)/t13-,14-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-metil-7-[[(2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-fenilacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 447.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.1464 |