Learn More
N-terc-butoxicarbonil tiramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl Tyramine |
| CAS | 64318-28-1 |
| Fórmula molecular | C13H19NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Boc-Tyramine, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-[2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-hidroxifenil)etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1365 |