Learn More
N-terc-butoxicarbonil-O-triisopropilsilil 3-yodotironamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl-O-triisopropylsilyl 3-iodothyronamine |
| CAS | 788824-53-3 |
| Fórmula molecular | C28H42INO4Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4'-(triisopropylsilyloxy)-3-iodothyronamine, [2-[3-Iodo-4-[4-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]phenoxy]phenyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H42INO4Si/c1-19(2)35(20(3)4,21(5)6)34-24-13-11-23(12-14-24)32-26-15-10-22(18-25(26)29)16-17-30-27(31)33-28(7,8)9/h10-15,18-21H,16-17H2,1-9H3,(H,30,31) |
| SMILES | CC(C)[Si](Oc1ccc(Oc2ccc(CCNC(=O)OC(C)(C)C)cc2I)cc1)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[3-yodo-4-[4-tri(propan-2-il)sililoxifenoxi]fenil]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 611.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 611.1928 |