Learn More
N-(terc-Butoxicarbonilo)-L-valina N'-metoxi-N'-metilamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11975671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975671 5 g 5 g
11965671 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 87694-52-8
Fórmula molecular C12H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 260.33
Número MDL MFCD00151897
Clave InChI RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
PubChem CID 10083961
Nombre IUPAC terc-butilo N-[(2S)-1-[metoxi(metil)amino]-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato
SMILES CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 37°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Rotación específica -15
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine
RU– Solo para uso en investigación