Learn More
Éster metílico de N-(terc-butoxicarbonil)-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine Methyl Ester |
| CAS | 55757-46-5 |
| Fórmula molecular | C9H17NO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine Methyl Ester, Boc-L-cysteine Methyl Ester, Methyl (tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteinate, N-Boc-L-cysteine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-sulfanilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0878 |