Learn More
N-(terc-Butoxicarbonilo)-L-alanina N'-metoxi-N'-metilamida, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11995661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995661 1 g 1 g
11915671 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439430010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 87694-49-3
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00151859
Clave InChI PWQIGBOSLQHOBT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-ala-nme ome, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-ala-n och3 ch3, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl ethyl carbamate, s-2-boc-amino-n-methoxy-n-methylpropanamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine n'-methoxy-n'-methylamide, n2-tert-butoxycarbonyl-n-methoxy-n-methyl-l-alaninamide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-n-methylpropanamide, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate, r-tert-butyl1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate
PubChem CID 11806530
SMILES CON(C)C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.5°C to 148.3°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -25.5
Nombre IUPAC terc-butil N-{1-[metoxi(metil)carbamoil]etil}carbamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.