Learn More
N-(tert-butoxicarbonil)etanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10078801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078801 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10222892 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10078801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26690-80-2
Fórmula molecular C7H15NO3
Peso molecular (g/mol) 161.2
Número MDL MFCD00056657
Clave InChI GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-hidroxietil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4485 to 1.4505
Densidad 1.0420g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 98%
Gravedad específica 1.042
Forma física Líquido viscoso