Learn More
Éster metílico de N-terc-butoxicarbonil-D-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl-D-Serine Methyl Ester |
| CAS | 95715-85-8 |
| Fórmula molecular | C9H17NO5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | tert-Butyl [(R)-1-(Methoxycarbonyl)-2-hydroxyethyl]carbamate, (R)-Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-serine Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | metil (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1107 |