Learn More
N-terc-butoxicarbonil (BetaR,5S)-Beta-amino-3-cloro-4,5-dihidro-5-isoxazoleetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl (betaR,5S)-beta-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleethanol |
| CAS | 1151863-28-3 |
| Fórmula molecular | C10H17ClN2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1R)-1-[(5S)-3-Chloro-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17ClN2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6(5-14)7-4-8(11)13-17-7/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,12,15)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@@H]1CC(=NO1)Cl |
| Nombre IUPAC | N-[(1R)-1-[(5S)-3-cloro-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il]-2-hidroxietil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0877 |