Learn More
N-(terc-butoxicarbonil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline |
| CAS | 3422-01-3 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Phenyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline, tert-Butyl N-Phenylurethane, tert-Butyl N-Phenylcarbamate, tert-Butyl Phenylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | terc-butilo N-fenilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |