Learn More
N-(terc-butoxicarbonil)anilina-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butoxycarbonyl)aniline-13C6 |
| CAS | 176850-21-8 |
| Fórmula molecular | C5 13C6 H15 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Phenyl-carbamic Acid-13C6 1,1-Dimethylethyl Ester, N-BOC-aniline-13C6, tert-Butyl N-Phenylurethane-13C6, tert-Butyl N-Phenylcarbamate-13C6, tert-Butyl Phenylcarbamate-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | N-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1304 |