Learn More
N-terc-butoxicarbonil amoxapina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8 |
| CAS | 1246814-71-0 |
| Fórmula molecular | C22H16D8ClN3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Tert-Butoxycarbonyl Amoxapine D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O3/c1-22(2,3)29-21(27)26-12-10-25(11-13-26)20-16-14-15(23)8-9-18(16)28-19-7-5-4-6-17(19)24-20/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(8-clorobenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-il)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 421.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.2008 |