Learn More
N-terc-butoxicarbonil acivicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl Acivicin |
| CAS | 73684-59-0 |
| Fórmula molecular | C10H15ClN2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αS,5S)-3-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15ClN2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-7(8(14)15)5-4-6(11)13-18-5/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]([C@@H]1CC(=NO1)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(5S)-3-cloro-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 278.69 |