Learn More
N-terc-butoxicarbonil-3-bromopropilamina, TRC
Código de producto. 30333083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333083 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30333083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69090510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Tert-Butoxycarbonyl-3-Bromopropylamine
CAS 83948-53-2
Fórmula molecular C8 H16 Br N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (3-Bromopropyl)Carbamate, 1-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]-3-Bromopropane, 3-(Boc-Amino)Propyl Bromide, 3-Bromo-N-(Tert-Butoxycarbonyl)Propylamine, 3-Bromopropylcarbamic Acid Tert-Butyl Ester, 3-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]Propyl Bromide, N-(3-Bromopropyl)-N-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amine, N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester, N-Boc-3-Bromopropanamine, N-Boc-3-Bromopropylamine, Tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)Carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc(C)(C)Oc(=O)Ncccbr
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-bromopropil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 238.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0364