Learn More
N-terc-butoxicarbonil 3,5-diyodotiramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl 3,5-Diiodotyramine |
| CAS | 788824-51-1 |
| Fórmula molecular | C13H17I2NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)[2-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenyl)ethyl]amine, 2-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17I2NO3/c1-13(2,3)19-12(18)16-5-4-8-6-9(14)11(17)10(15)7-8/h6-7,17H,4-5H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 489.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.9298 |