Learn More
N-terc-butoxicarbonil-3,4-dibenciloxifeniletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl-3,4-dibenzyloxyphenylethylamine |
| CAS | 300362-80-5 |
| Fórmula molecular | C27H31NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31NO4/c1-27(2,3)32-26(29)28-17-16-21-14-15-24(30-19-22-10-6-4-7-11-22)25(18-21)31-20-23-12-8-5-9-13-23/h4-15,18H,16-17,19-20H2,1-3H3,(H,28,29) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 433.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.2253 |