Learn More
N-terc-butoxicarbonil-2-piperidinona, TRC
Código de producto. 30343628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343628 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6905951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Fórmula molecular C10H17NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
Nombre IUPAC terc-butil 2-oxopiperidin-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1208