Learn More
N-tert-butoxicarbonil-1,6-hexanediamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071771 1 g Frasco de plástico 1 g
10560404 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51857-17-1
Fórmula molecular C11H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.33
Número MDL MFCD00671489
Clave InChI RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
Nombre IUPAC tert-butil N-(6-aminohexil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Punto de ebullición 106°C to 110°C (0.3mmHg)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4590 to 1.461
Número UN 2735
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 125°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso