Learn More
N-terc-Boc-L-alanina, TRC
Código de producto. 30336655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30336655 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30336655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB600400100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Boc-L-alanine
CAS 15761-38-3
Fórmula molecular C8H15NO4
Cantidad 100 g
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine, N-Carboxy-L-Alanine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (2S)-2-tert-Butoxycarbonylaminopropanoic Acid, (S)-2-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminopropionic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]propionic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)alanine, (tert-Butyloxycarbonyl)-L-alanine, Boc-L-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)alanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-alanine, N-BOC-L-alanine, N-Boc-alanine, N-t-BOC-L-alanine, N-tert-BOC-(S)-alanine, N-tert-Butyloxycarbonylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001