Learn More
N-terc-Boc-2-(4-hidroxi-2-metoxifenoxi)etilamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Boc-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3 |
| CAS | 1189659-07-1 |
| Fórmula molecular | C14H18D3NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [2-(4-Hydroxy-2-methoxyphenoxy-d3)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5/c1-14(2,3)20-13(17)15-7-8-19-11-6-5-10(16)9-12(11)18-4/h5-6,9,16H,7-8H2,1-4H3,(H,15,17)/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-hidroxi-2-(trideuteriometoxi)fenoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1608 |