Learn More
N-terc-Boc-2-(4-formil-2-metoxifenoxi)etilamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Boc-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)ethylamine-d3 |
| CAS | 1189481-50-2 |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H18 N O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(18)16-7-8-20-12-6-5-11(10-17)9-13(12)19-4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,16,18)/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-formil-2-(trideuteriometoxi)fenoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1608 |