Learn More
Nt-butil N-deactil linezolid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 1215006-08-8 |
| Fórmula molecular | C18 H26 F N3 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, (-)-(S)-5-[(tert-Butylamino)methyl]-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26FN3O3/c1-18(2,3)20-11-14-12-22(17(23)25-14)13-4-5-16(15(19)10-13)21-6-8-24-9-7-21/h4-5,10,14,20H,6-9,11-12H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| Nombre IUPAC | (5S)-5-[(terc-butilamino)metil]-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 351.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1958 |