Learn More
Nt-Boc Valaciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc Valaciclovir |
| CAS | 502421-44-5 |
| Fórmula molecular | C18 H28 N6 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Valine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, N-t-Boc Valacyclovir, N-Boc Valaciclovir, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-valinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 424.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.207 |