Learn More
Éster alílico de Nt-Boc-L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-t-Boc-L-serine Allyl Ester |
| CAS | 143966-57-8 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | L-Serine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-propen-1-yl ester, L-Serine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 2-propenyl ester (9CI), (S)-Allyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine allyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine allyl ester, N-t-Boc-L-serine allyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO5/c1-5-6-16-9(14)8(7-13)12-10(15)17-11(2,3)4/h5,8,13H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1263 |