Learn More
Nt-Boc-2-bromoetilamina (grado técnico, ~90%), TRC
Código de producto. 30332697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332697 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB64352525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-t-Boc-2-bromoethylamine
CAS 39684-80-5
Fórmula molecular C7 H14 Br N O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 224.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0208