Learn More
Nt-Boc-2-bromoetilamina (grado técnico, ~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-t-Boc-2-bromoethylamine |
| CAS | 39684-80-5 |
| Fórmula molecular | C7 H14 Br N O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCBr |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0208 |