Learn More
Nt-Boc-2-bromoetilamina (grado técnico, ~90%), TRC
Código de producto. 30330565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330565 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6435255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-t-Boc-2-bromoethylamine
CAS 39684-80-5
Fórmula molecular C7 H14 Br N O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 224.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0208