Learn More
N-Sulfamil-3-cloropropionamidina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012419 500 mg 500 miligramos
30009044 1 g 1 g
30008369 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN223595500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106649-95-0
Fórmula molecular C3H8ClN3O2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 222.09
Sinónimo N-(Aminosulfonyl)-3-chloropropanimidamide Monohydrochloride;
Nombre IUPAC 3-cloro-N'-sulfamoilpropanimidamida; Cloruro
SMILES Cl.NS(=O)(=O)NC(=N)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Sulphamyl-3-chloropropionamidine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8ClN3O2S.ClH/c4-2-1-3(5)7-10(6,8)9;/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9793