Learn More
N-succinil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinyl-L-tyrosine |
| CAS | 374816-32-7 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[[(1S)-1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid (N-(hydrogensuccinyl)tyrosine), L-Tyrosine','N-(3-carboxy-1-oxopropyl)-, Potassium Clavulanate Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[(1S)-1-carboxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0899 |