Learn More
N-Succinilo-5-aminoimidazol-4-carboxamida Ribosa 5'-Fosfato, TRC
Código de producto. 30012219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012219 5 mg 5 miligramos
30011311 0.5 mL 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6887955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3031-95-6
Fórmula molecular C13H19N4O12P
Peso molecular (g/mol) 454.28
Sinónimo N-[[5-Amino-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazol-4-yl]carbonyl]-L-aspartic Acid, N-[(5-Amino-1-β-D-ribofuranosylimidazol-4-yl)carbonyl]-
Nombre IUPAC (5-amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-((fosfonooxi)metil)tetrahidrofurano-2-il)-1H-imidazol-4-carbonil)-L-ácido aspártico
SMILES NC(N([C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O1)C=N2)=C2C(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose 5'-Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N4O12P/c14-10-7(11(22)16-4(13(23)24)1-6(18)19)15-3-17(10)12-9(21)8(20)5(29-12)2-28-30(25,26)27/h3-5,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,16,22)(H,18,19)(H,23,24)(H2,25,26,27)/t4-,5+,8+,9+,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.07
Porcentaje de pureza >95%