Learn More
N-Succinimidoxycarbonilpropil Metanatiosulfonato, TRC
Código de producto. 30409166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30409166 10 mg
1 options
Código de producto. 30409166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69130010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 690632-55-4
Fórmula molecular C9 H13 N O6 S2
Peso molecular (g/mol) 295.33
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 4-metilsulfonilsulfanilbutanoato
SMILES CS(=O)(=O)SCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyloxycarbonylpropyl Methanethiosulfonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO6S2/c1-18(14,15)17-6-2-3-9(13)16-10-7(11)4-5-8(10)12/h2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0184