Learn More
Metanetiosulfonato de N-succinimidiloxicarbonilpentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyloxycarbonylpentyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 76078-81-4 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O6 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO6S2/c1-20(16,17)19-8-4-2-3-5-11(15)18-12-9(13)6-7-10(12)14/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 6-metilsulfonilsulfanilhexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 323.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.0497 |