Learn More
Metanetiosulfonato de N-succinimidiloxicarboniletilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyloxycarbonylethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 385399-11-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O6 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO6S2/c1-17(13,14)16-5-4-8(12)15-9-6(10)2-3-7(9)11/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfonilsulfanilpropanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0028 |