Learn More
Bromuro de (N-succinimidiloxicarbonil-metil)tris(2,4,6-trimetoxifenil)fosfonio, TRC
Código de producto. 30425066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30425066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30425066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS691275100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (N-Succinimidyloxycarbonyl-methyl)tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium Bromide
CAS 226409-58-1
Fórmula molecular C33 H39 N O13 P . Br
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC
Nombre IUPAC [2-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi-2-oxoetil]-tris(2,4,6-trimetoxifenil)fosfanio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 768.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 767.1342
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.