Learn More
N-Succinimidil-S-acetiltioacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate |
| CAS | 76931-93-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 2-acetilsulfanilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 231.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0201 |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?