Learn More
N-succinimidil-S-acetiltioacetato, TRC
Código de producto. 30424236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424236 1 g 1 g
30409505 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6900101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
CAS 76931-93-6
Fórmula molecular C8 H9 N O5 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
SMILES CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-acetilsulfanilacetato
Peso molecular (g/mol) 231.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0201