Learn More
N-Succinimidyl Palmitato, TRC
Código de producto. 30422441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422441 1 g -
30411775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6914001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14464-31-4
Fórmula molecular C20 H35 N O4
Peso molecular (g/mol) 353.5
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl Palmitate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2566