Learn More
p-Formilbenzoato de N-succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Succinimidyl p-Formylbenzoate |
| CAS | 60444-78-2 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO5/c14-7-8-1-3-9(4-2-8)12(17)18-13-10(15)5-6-11(13)16/h1-4,7H,5-6H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-formilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 247.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0481 |