Learn More
N-Succinidil n-metilcarbamato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470319 1 g 1 g
15480319 5 g 5 g
15490319 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63566.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18342-66-0 | C6H8N2O4 | 172.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18342-66-0
Fórmula molecular C6H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 172.14
Número MDL MFCD00800292
Clave InChI XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
PubChem CID 4381935
ChEBI CHEBI:83949
Nombre IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Cantidad 1 g
Beilstein 1531863
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido