Learn More
Miristato de N-succinimidilo, TRC
Código de producto. 30424813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424813 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30424813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6908001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl Myristate
CAS 69888-86-4
Fórmula molecular C18 H31 N O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC tetradecanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 325.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2253