Learn More
Miristato de N-succinimidilo, TRC
Product Code. 30420883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30420883 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30420883 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS690800500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl Myristate
CAS 69888-86-4
Fórmula molecular C18 H31 N O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC tetradecanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 325.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2253